Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
AS12096G1
AS12096G5
ACTIAS12096G1EA
62
CHF
ACTIAS12096G1
ACTIAS12096G5
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ MW: 224.6437 g/mol |
MDL Number:
MFCD02186220 CAS-Nummer: 67625-38-1 |