Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51417G1
AS51417G5
ACTIAS51417G1EA
0
CHF
ACTIAS51417G1
ACTIAS51417G5
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆N₂O |
MDL Number:
MFCD07778354 CAS-Nummer: 6188-43-8 |