Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12350G1 AS12350G5
ACTIAS12350G1EA 0 CHF
ACTIAS12350G1 ACTIAS12350G5
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-carbonsäure
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-carbonsäure
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.1300 g/mol
MDL Number: MFCD11044772
CAS-Nummer: 769109-13-9