Imidazo[1,2-b]pyridazin-2-carbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2609G1
AS2609G5
ACTIAS2609G1EA
268
CHF
ACTIAS2609G1
ACTIAS2609G5
Imidazo[1,2-b]pyridazin-2-carbonsäure
Imidazo[1,2-b]pyridazin-2-carbonsäure
Formel:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,1300 g/mol |
MDL Number:
MFCD08235229 CAS-Nummer: 160911-42-2 |