Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
AS22955G1 AS22955G5
ACTIAS22955G1EA 0 CHF
ACTIAS22955G1 ACTIAS22955G5
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
Formel: C₉H₈ClN₃O₂
MW: 225.6317 g/mol
MDL Number: MFCD03086230
CAS-Nummer: 64067-99-8