3-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50181G1
AS50181G5
ACTIAS50181G1EA
0
CHF
ACTIAS50181G1
ACTIAS50181G5
3-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
3-(Ethylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄S |
MDL Number:
MFCD03095257 CAS-Nummer: 845870-47-5 |