Methyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS14376G1 AS14376G5
ACTIAS14376G1EA 0 CHF
ACTIAS14376G1 ACTIAS14376G5
Methyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Methyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MDL Number: MFCD21364589
CAS-Nummer: 1359656-01-1