Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
AS14377G1
AS14377G5
ACTIAS14377G1EA
0
CHF
ACTIAS14377G1
ACTIAS14377G5
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ MW: 269,1000 g/mol |
MDL Number:
MFCD10698068 CAS-Nummer: 372198-69-1 |