Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
AS21159G1 AS21159G5
ACTIAS21159G1EA 0 CHF
ACTIAS21159G1 ACTIAS21159G5
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269.1000 g/mol
MDL Number: MFCD05864806
CAS-Nummer: 143982-54-1