1-Boc-3-piperidinessigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Boc-Piperidine-3-acetic acid
AS20386G1 AS20386G25 AS20386G5
ACTIAS20386G1EA 21 CHF
ACTIAS20386G1 ACTIAS20386G25 ACTIAS20386G5
1-Boc-3-piperidinessigsäure
1-Boc-3-piperidinessigsäure
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,3000 g/mol
MDL Number: MFCD02178999
CAS-Nummer: 183483-09-2