1-Boc-2-piperidinessigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Boc-2-Piperidineacetic acid
AS22285G1 AS22285G5
ACTIAS22285G1EA 41 CHF
ACTIAS22285G1 ACTIAS22285G5
1-Boc-2-piperidinessigsäure
1-Boc-2-piperidinessigsäure
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,3000 g/mol
MDL Number: MFCD02179000
CAS-Nummer: 149518-50-3