5-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
AS23665G1 AS23665G5
ACTIAS23665G1EA 125 CHF
ACTIAS23665G1 ACTIAS23665G5
5-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol
5-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162,16 g/mol
MDL Number: MFCD05662709
CAS-Nummer: 51517-88-5