5-(2-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
AS23666G1
AS23666G5
ACTIAS23666G1EA
111
CHF
ACTIAS23666G1
ACTIAS23666G5
5-(2-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₇H₆N₄O MW: 162,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD09037787 CAS-Nummer: 51449-77-5 |