N-Fmoc-L-norleucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4018558.0001EA
0
CHF
BACE4018558.0001
BACE4018558.0005
N-Fmoc-L-norleucin
N-Fmoc-L-norleucin
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037537 CAS-Nummer: 77284-32-3 |