N-Fmoc-L-norleucin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B22475.14EA
664
CHF
B22475.14
B22475.03
B22475.06
N-Fmoc-L-norleucin ≥98%
N-Fmoc-L-norleucin
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol Melting Pt: 140…142 °C |
MDL Number:
MFCD00037537 CAS-Nummer: 77284-32-3 |