2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35600G1
AS35600G5
ACTIAS35600G1EA
0
CHF
ACTIAS35600G1
ACTIAS35600G5
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO |
MDL Number:
MFCD11213679 CAS-Nummer: 142167-36-0 |