3-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21831G1
AS21831G25
AS21831G5
ACTIAS21831G1EA
0
CHF
ACTIAS21831G1
ACTIAS21831G25
ACTIAS21831G5
3-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
3-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD02258854 CAS-Nummer: 52805-46-6 |