2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31426G1
AS31426G5
ACTIAS31426G1EA
0
CHF
ACTIAS31426G1
ACTIAS31426G5
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD08567959 CAS-Nummer: 39835-11-5 |