2-Amino-2-(2-bromphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
AS24148G1 AS24148G5
ACTIAS24148G1EA 0 CHF
ACTIAS24148G1 ACTIAS24148G5
2-Amino-2-(2-bromphenyl)essigsäure
2-Amino-2-(2-bromphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.0586 g/mol
MDL Number: MFCD02662413
CAS-Nummer: 254762-66-8