2-Brom-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-5-nitrobenzenecarbaldehyde
AS34466G1 AS34466G5
ACTIAS34466G1EA 0 CHF
ACTIAS34466G1 ACTIAS34466G5
2-Brom-5-nitrobenzaldehyd
2-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,0200 g/mol
MDL Number: MFCD00462865
CAS-Nummer: 84459-32-5