1-Brom-3-chlor-5-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21740G1 AS21740G5
ACTIAS21740G1EA 0 CHF
ACTIAS21740G1 ACTIAS21740G5
1-Brom-3-chlor-5-nitrobenzol
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MDL Number: MFCD08275708
CAS-Nummer: 219817-43-3