2-Brom-3-nitrotoluol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1479G100
AS1479G5
ACTIAS1479G100EA
0
CHF
ACTIAS1479G100
ACTIAS1479G5
2-Brom-3-nitrotoluol
2-Brom-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00134555 CAS-Nummer: 41085-43-2 |