2-Brom-3-nitroanisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40171G1
AS40171G5
ACTIAS40171G1EA
0
CHF
ACTIAS40171G1
ACTIAS40171G5
2-Brom-3-nitroanisol
2-Brom-3-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD07779272 CAS-Nummer: 67853-37-6 |