4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25291G1 AS25291G5
ACTIAS25291G1EA 0 CHF
ACTIAS25291G1 ACTIAS25291G5
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
MDL Number: MFCD06797882
CAS-Nummer: 124811-71-8