Reinraum-Hosen, mit Gummizug
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1006314102XL 100631410L 100631410M 100631410S 100631410XL 100631410XS
KWIN1006314102XLEA 93.9 CHF
KWIN1006314102XL KWIN100631410L KWIN100631410M KWIN100631410S KWIN100631410XL KWIN100631410XS
Reinraum-Hosen, mit Gummizug
Arbeitskleidung
Diese Hosen bestehen aus XA32 Material, welches aus 99% Polyester und 1% leitfähigen Fasern gefertigt ist. Bei den Fasern handelt es sich um Endlosfilamentfasern, das heißt, die Kleidungsstücke geben weder Partikel noch Fasern ab. Die Carbonfilamente erzeugen eine gute statische Entladung, verhindern so eine statische Aufladung und minimieren die triboelektrische Anziehung von Partikeln und Fasern. Dadurch sind die Kleidungsstücke sehr gut für Tätigkeiten wie beispielsweise das Lackieren von Fahrzeugen geeignet.
  • Sportlicher Stil
  • Elastische Taille mit Zugkordel
  • Beinöffnungen
  • Schlüsseltasche an Innenseite
Gewicht: 125 g/m²