HPLC-Säulen, Hypersil™ Silica
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
30005-052130 30005-014001 30003-014001 30005-154030 30005-054630 30005-254630 30005-154630 30005-254030 30005-102130 30005-054030 30003-154630 30003-154030
555-6300EA 1060 CHF
555-6300 555-6297 555-6335 555-6312 555-6303 555-6319 555-6313 555-6318 555-6305 555-6302 555-6350 555-6349
HPLC-Säulen, Hypersil™ Silica
Chromatographiesäulen
Hypersil™ Silica-Säulen eignen sich für die Normalphasenchromatographie unpolarer und mäßig polarer organischer Verbindungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Kugelförmiger Partikel mit enger Partikelgrößenverteilung
  • Lange Säulenlebensdauer
  • Hohe Leistung und Säuleneffizienz