Rotierender Hybridisierungsofen, Bambino II™
Lieferant: Boekel Scientific
Boekel
731-0507EA 3830 CHF
731-0507 731-0508 731-0506
Rotierender Hybridisierungsofen, Bambino II™
Öfen Hybridisierungsöfen
Der äußerst kompakte Hybridisierungsofen Bambino II™ verfügt über viele Funktionen der größeren und kostenintensiveren Geräte.
  • Bietet Platz für bis zu vier (50 ml), sechs (15 ml) oder zwölf (2,0 oder 1,5 ml) konische Zentrifugenröhrchen aus PP
  • Forcierte Luftumwälzung für hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit
  • Heizkammer aus Edelstahl mit abgedichtetem Boden zur einfachen Reinigung
  • Durchsichtiger Acryldeckel
Lieferumfang: Der Bambino II™ wird standardmäßig mit einem Karussell für bis zu vier konische Röhrchen (50 ml) geliefert.