Baumwollhemd für Handwerker, 7388 KC
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1007365402XL 1007365403XL 1007365404XL 100736540L 100736540M 100736540S 100736540XL
KWIN1007365402XLEA 88 CHF
KWIN1007365402XL KWIN1007365403XL KWIN1007365404XL KWIN100736540L KWIN100736540M KWIN100736540S KWIN100736540XL
Baumwollhemd für Handwerker, 7388 KC
Arbeitskleidung
Strapazierfähige Hemden aus 100% gekämmter Baumwolle.
  • Kordelzug am Hals
  • Innentasche
  • Ärmeltasche
  • Zwei seitliche Taschen
Gewicht: 350 g/m²