Reinraum-Overalls mit offenem Beinenden, 8R013
Lieferant: FRISTADS KANSAS GROUP
1006515002XL 1006515003XL 100651500L 100651500M 100651500S 100651500XL 100651500XS 1006519002XL 1006519003XL 100651900L 100651900M 100651900S 100651900XL 100651900XS
KWIN1006515002XLEA 113 CHF
KWIN1006515002XL KWIN1006515003XL KWIN100651500L KWIN100651500M KWIN100651500S KWIN100651500XL KWIN100651500XS KWIN1006519002XL KWIN1006519003XL KWIN100651900L KWIN100651900M KWIN100651900S KWIN100651900XL KWIN100651900XS
Reinraum-Overalls mit offenem Beinenden, 8R013
Arbeitskleidung
Diese Overalls sind hergestellt aus XR50-Material, das zu 97% aus Polyester und zu 3% aus leitfähigen Fasern besteht. Das Material ist ideal für den Einsatz in sterilen Umgebungen geeignet.
  • Material zeigt keine Änderung der Porengröße nach 50 Wasch- und Autoklavierzyklen
  • Verdeckter Reißverschluss, Rundhals-Ausschnitt mit Druckknopfverschluss
  • Elastische Bündchen, offene Beinenden
  • Verstellbarer elastischer Bund
  • Raglanärmel
Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 3.
Gewicht: 110 g/m²