Reinraum-Overalls mit elastischen Bündchen an den Beinen, 8R012
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1006505002XL 1006505003XL 100650500L 100650500M 100650500S 100650500XL 100650500XS 1006507302XL 1006507303XL 100650730L 100650730M 100650730S 100650730XL 100650730XS
KWIN1006505002XLEA 154 CHF
KWIN1006505002XL KWIN1006505003XL KWIN100650500L KWIN100650500M KWIN100650500S KWIN100650500XL KWIN100650500XS KWIN1006507302XL KWIN1006507303XL KWIN100650730L KWIN100650730M KWIN100650730S KWIN100650730XL KWIN100650730XS
Reinraum-Overalls mit elastischen Bündchen an den Beinen, 8R012
Arbeitskleidung
Diese Overalls werden hergestellt aus XR50-Material, das zu 97% aus Polyester und zu 3% aus leitfähigen Fasern besteht. Das Material ist ideal für den Einsatz in sterilen Umgebungen geeignet.
  • Material zeigt keine Änderung der Porengröße nach 50 Wasch- und Autoklavierzyklen
  • Verdeckter Reißverschluss, Rundhals-Ausschnitt mit Druckknopfverschluss
  • Elastische Bündchen, Gummizug am Beinabschluss
  • Raglanärmel
Gewicht: 115 g/m²