Nukleinsäure- und Protein-Reinigungssysteme, KingFisher™ Flex
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5400610 5400640 5400620 5400630
731-0139EA 60000 CHF
731-0139 736-0684 731-0140 736-0683
Nukleinsäure- und Protein-Reinigungssysteme, KingFisher™ Flex
Automatisierte Aufreinigungssysteme für Nukleinsäure
Die KingFisher™ Magnetpartikelprozessoren sind dafür konzipiert, die zeitaufwändigen Probenaufbereitungsprozesse für Nukleinsäuren, Proteine oder Zellen aus praktisch allen Quellen (z. B. Blut, Zellkulturen, Gewebelysaten, Bodenproben, Kot) zu automatisieren. Zur KingFisher™ Produktreihe zählen Geräte mit unterschiedlichem Durchsatz und Volumen für verschiedene Probenaufbereitungsanforderungen. Jedes System umfasst ein Gerät, speziell konstruiertes Kunststoffzubehör und Software. Die KingFisher™ Systeme erlauben eine schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von hochwertiger DNA, RNA, Proteinen und Zellen für verschiedenste nachgelagerte Anwendungen, u. a. Genomik und Proteomik, Arzneimittelentwicklung, Forensik, Biomarkererkennung, Qualitätskontrolle und veterinärmedizinische Assays.
  • Sehr schnelle, vollautomatische Aufreinigung
  • Aufreinigung beliebiger Proben aus jeder Quelle
  • Mitgelieferte und benutzerdefinierte Protokolle
  • Einfache Bedienung über Instrument oder externen PC
KingFisher™ Flex bietet äußerst vielseitige, automatisierte Magnetpartikelverarbeitung für die DNA/RNA-, Protein- oder Zellaufreinigung aus praktisch allen Quellen. Das System kann Volumen von 20 bis 5000 μl verarbeiten, abhängig vom Magnetkopf, entweder mit einem 96- oder 24-Well-Plattenformat. KingFisher Flex wird mit vordefinierten Protokollen geliefert und ermöglicht die Erstellung von kundenspezifischen Protokollen für spezielle Anwendungen.