Reinraum-T-Shirts, 7R015
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1006415202XL 1006415203XL 100641520L 100641520M 100641520S 100641520XL 100641520XS
KWIN1006415202XLEA 59.5 CHF
KWIN1006415202XL KWIN1006415203XL KWIN100641520L KWIN100641520M KWIN100641520S KWIN100641520XL KWIN100641520XS
Reinraum-T-Shirts, 7R015
Arbeitskleidung
Shirts aus XA80-Gewebe bestehend aus 100 % Filament-Polyester mit Feuchtigkeitstransportsystem. Die Struktur erinnert an feine Seide.
  • Kurze Ärmel
  • Rundhals
  • Feuchtigkeitsabführend
  • Als Unterwäsche geeignet
Tests haben gezeigt, dass das Material auch als Vorfilter fungiert. Komplette Unterwäsche in Kombination mit Reinraum-Arbeitskleidung steigert die Partikelfiltration um bis zu 50 %.
Gewicht: 99 g/m²