Sortiment von digitalen Wasserbädern ohne Rührfunktion mit Kapazitäten von 5 bis 18 Litern. Alle Einheiten haben Edelstahltanks und langlebige lackierte Stahlgehäuse, bieten schnelle Aufheizzeiten, eine gute Temperaturkontrolle, eine Verriegelung an der Vorderseite, benutzerfreundliche Bedienelemente und eine helle, übersichtliche Anzeige. Alle Bäder sind mit Heizmattentechnologie für einen optimalen Arbeitsbereich ausgestattet, und ohne Heizelement im Tank sind sie leichter zu reinigen. Das Sortiment ist ideal für den Einsatz in Bildung und Ausbildung sowie in industriellen Anwendungen wie der Produkt- und Materialprüfung.
- Temperaturkonstanz: ±0,5 °C, Temperaturbereich: Umgebungstemperatur 5 bis 95 °C
- Set and Forget™ Technologie. Moderne Technologie für schnelles Aufheizen und hervorragende Temperaturkonstanz
- Bäder verfügen über klare akustische und visuelle Alarme und fortschrittlichen Trockenstart- und Trockengehschutz (vermeidet Schäden, wenn sie versehentlich ohne Wasser eingeschaltet werden oder trocken laufen): Einfach füllen und neu starten
- Benutzerdefinierte 1-Punkt-Kalibrierung ermöglicht optimale Genauigkeit bei einer häufig verwendeten Temperatur
- LED-Anzeige mit einer Auflösung von 0,5 °C; Verriegelung an der Vorderseite, um eine unbeabsichtigte Änderung der aktuellen Einstellungen zu verhindern
RT = Umgebungs
Lieferumfang: Lieferung mit einer perforierten Bodenschale, die das Platzieren jedes Behälters direkt in das Bad ermöglicht. Weiteres Zubehör muss separat bestellt werden. UK- und EU-Stecker im Lieferumfang enthalten. Deckel empfohlen bei der Verwendung über 60 °C.