Filterspitzen, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2069-HR 2139-HR 2149E-HR 2149P-HR 2179-HR 2069-RT 2070-HR 2070-RT 2139-RT 2149P-RT 2179-RT
732-1145EA 66.2 CHF
732-1145 732-1139 732-1141 732-1142 732-1146 732-2392 732-2395 732-2396 732-2402 732-2404 732-2408
Filterspitzen, ART™
Pipettenspitzen
Diese sterilen Filterspitzen passen auf nahezu jede Pipette und eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Die selbstdichtende Barriere bietet 100 % Schutz vor Aerosolen und flüssiger Kontamination.
  • Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Hemmern
  • Rackabdeckung kann von einem herkömmlichen abnehmbaren Deckel zu einem aufklappbarem Rack für einhändigen Zugriff auf die Spitzen umgewandelt werden
  • Vorderer Verschluss kann für eine sichere Aufbewahrung geschlossen und verriegelt werden
  • Platzsparendes, stapelbares Reload-System ist umweltfreundlich, rückführbar und einfach zu bedienen
Verpackung: Spitzen sind in Racks oder in Trays für das Nachladen von Racks erhältlich. Spitzen zum Nachladen erfordern ein leeres Rack.