Pipettenspitzen, geringe Retention, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3520-05 3550-05 3101-05-HR 3101-05-RT 3102-05-HR 3102-05-RT 3501-05-HR 3501-05-RT 3502-05-HR 3502-05-RT 3521-05-HR 3521-05-RT 3522-05-HR 3522-05-RT 3551-05-HR 3551-05-RT 3552-05-HR 3552-05-RT 3771-05-HR 3771-05-RT 3772-05-HR 3772-05-RT
732-0324EA 20.9 CHF
732-0324 732-0466 613-2446 613-2447 613-2450 613-2451 613-2458 613-2459 613-2462 613-2463 613-2470 613-2471 613-2474 613-2475 613-2489 613-2490 613-2493 613-2494 613-2497 613-2498 613-2776 613-2777
Pipettenspitzen, geringe Retention, ART™
Pipettenspitzen
Diese Spitzen mit geringer Retention reduzieren durch ihre hydrophobe innere Oberfläche deutlich den Probenverlust durch Adhäsion und maximieren dabei die Probenrückgewinnung. Die Spitzen eignen sich für die Verwendung bei der Arbeit mit den schwierigsten Proben, z. B. für radioaktive Verbindungen, viskose Materialien, fragile Zelllinien, Viren, schwierige Proteine und PCR-Reagenzien.
  • Unsterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren zertifiziert
  • Sterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA,
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)