asecos, Sicherheitsschränke, S-Classic
Lieferant: asecos
S-Classic
135-2067EA 5360 CHF
135-2067 135-2583 135-1695 135-2564 135-2586 135-2585 135-2068 135-1697 135-2566 135-2565 135-2568 135-2567 135-2580 135-2582 135-2581 MSGA11-2428 MSGA30228005 135-2573 135-2572 135-2575 135-1761 135-1760 135-2574 135-2577 135-1762 135-2576 135-2579 135-2578 135-2571 135-2570 135-2569 135-1759
asecos, Sicherheitsschränke, S-Classic
Möbel Lagerschränke
Feuerfeste Sicherheitsschränke, klassifiziert Typ 90 (feuerbeständig bis 90 Minuten).
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Sicherheitselemente korrosionsbeständig außerhalb des Lagerraums montiert, leicht zu reinigen
  • Praktische Handhabung: Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
  • Benutzerfreundlich und sicher: Türöffnungsarretierung (optional), bequemes und sicheres Entnehmen oder Einlagern von Behältern
  • Keine unbefugte Nutzung: Türen abschließbar mit Zylinderverriegelung (Integration in ein Verriegelungssystem möglich) Einfache Ausrichtung: Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
  • Schnelle Inbetriebnahme: Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75 mm) an ein technisches Abluftsystem
Außengehäuse aus Stahlblech mit hochwertiger Strukturlackierung, innen mit chemikalienbeständiger Oberfläche
Zertifizierungen: Ofengeprüft (Typprüfung) nach EN 14470-1
Feuerbeständigkeit 90 Minuten
GS-Zeichen, CE-Konformität
EN 14727 Konformität (Labormöbel)
Made in Germany
Bestellinformation: Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Lieferung ohne Innenausstattung. Die Innenausstattungspakete müssen separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an Avantor.
Lieferumfang: Lieferkosten auf Anfrage erhältlich.