Filterplatten, 96-Well, für Multiplexing, AcroPrep™ Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 274 CHF
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Filterplatten, 96-Well, für Multiplexing, AcroPrep™ Advance
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Das AcroPrep™ Advance Filterplattensortiment bietet eine Vielzahl von Membrantypen und Porengrößen, um die bestmögliche Leistung für eine große Bandbreite an Probenvorbereitungsanwendungen und Hochdurchsatz-Screeninganwendungen bereitzustellen. Die AcroPrep™ Advance Filterplatten sind ideal für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Proteinen und Peptiden, für perlen- oder harzbasierte Chromatographieanwendungen, zur Bruttofraktionierung und Lysataufreinigung und für die allgemeine Filtration.
  • Eine glatte Well-Wand sorgt für eine effiziente Rückgewinnung der Beads, wodurch reproduzierbare Ergebnisse garantiert werden
  • Hochleistungsmembran - fängt keine Mikrokugeln in der Membranmatrix ein
  • Wenige falsch-positive Ergebnisse - in serologischen Assays entfernt die Supor® Membran IgG-Komplexe effektiv, wodurch die nicht-spezifische Reaktivität der Mikrokugeln verringert wird
  • Die Well-Geometrie führt zu schnelleren und einheitlicheren Filtrationsraten über die Platte mit verringertem Rückhaltevolumen; die Geometrie der Auslassspitze minimiert die Leckage von Proben und den Verlust während der Inkubationsschritte, so dass die jeweilige Erfassungsdauer nicht beeinflusst wird
  • Niedrige nicht-spezifische Bindung: intrinsische Platten- und Membraneigenschaften minimieren Zielverlust
AcroPrep™ Advance 96-Well-Filterplatten für Multiplexing: Anwendungen umfassen bead-basierte Multiplex-Assays sowie Durchflusszytometrie.