Filterplatten, 96-Well, für Lösungsmittelfiltration, AcroPrep™ Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 267 CHF
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filterplatten, 96-Well, für Lösungsmittelfiltration, AcroPrep™ Advance
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Das AcroPrep™ Advance Filterplattensortiment bietet eine Vielzahl von Membrantypen und Porengrößen, um die bestmögliche Leistung für eine große Bandbreite an Probenvorbereitungsanwendungen und Hochdurchsatz-Screeninganwendungen bereitzustellen. Wahlweise mit PTFE- oder wasserbenetzbarer PTFE-Membran erhältlich.
  • Chemisch resistente Materialien bieten eine stabile Plattform zur Verarbeitung von Proben in organischen Lösungsmitteln
  • Niedrige nicht-spezifische Bindung – inerte Materialien sichern eine vollständige Rückgewinnung der Proben
  • Die Well-Geometrie führt zu schnelleren und einheitlicheren Filtrationsraten über die Platte mit verringertem Rückhaltevolumen
  • Die Geometrie der Auslassspitze bietet einen direkten Fluss der Proben in die Auffangplatte, ohne Bedenken in Bezug auf Kreuzkontamination
Die PTFE-Membran (hydrophiles Polytetrafluorethen) ist eine universelle hydrophile Membran für wässrige, saure, basische, nicht aggressive organische und aggressive organische Lösungen. Die PTFE-Membran bietet eine geringe Proteinbindung und einen geringen Anteil an UV-absorbierenden extrahierbaren Stoffen.
Zu den Anwendungen zählen Stoffwechselstudien, molekulare oder Arzneimittelsynthesereaktionen, Probenvorbereitung mit Lösungsmitteln und aggressive Filtrationsanwendungen.
Abmessungen
L×B×H (mit Deckel): 128×86×18 mm (nur 350 µl)
L×B×H (ohne Deckel): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Well bottom area: 0,25 cm²
Recommended operating vacuum: ≥254 mm Hg
Recommended centrifugal force: 1500×g
Materialien
Filtermedien: PTFE-Membran (Polytetrafluorethylen), wwPTFE-Membran (water wettable PTFE) oder GHP-Membran (hydrophiles Polypropylen)
Plattengehäuse: PP
Deckel: PS