Allzweckhandschuhe, HyFlex® 11-840
Lieferant: Ansell
11-840/10 11-840/11 11-840/6 11-840/7 11-840/8 11-840/9
112-3832EA 81.6 CHF
112-3832 112-3833 112-3828 112-3829 112-3830 112-3831
Allzweckhandschuhe, HyFlex® 11-840
Handschuhe
Diese Nylon/Spandex-Strickhandschuhe verfügen über eine FORTIX®-Nitril-Schaumstoffbeschichtung auf der Handfläche und bieten eine Abriebfestigkeit der Stufe 4 (EN) – sie sind bis zu drei Mal abriebfester als andere leichte, beschichtete Strickhandschuhe.
  • Atmungsaktive FORTIX®-Beschichtung für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweiß
  • Handschuhe passen sich wie eine zweite Haut der natürlichen Kontur der Hände an und bieten ein verbesserte Tastgefühl und Beweglichkeit
  • Optimal für Arbeiter, die zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her wechseln