VWR® Mr. Lab, Reinraumstühle und -hocker
Lieferant: VWR Collection
132-0421EA 706 CHF
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Reinraumstühle und -hocker
Stühle
Alle Stühle und Hocker sind mit einem fünfarmigen Fußkreuz aus Aluminium ausgestattet.
  • Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
  • Neigung und Höhe der Rückenlehne verstellbar
  • Versiegelte Polsterung mit spezieller Schaumstofftechnologie, Kunstlederbezug, waschbar und beständig gegen Desinfektionen
  • Für die Verwendung in Reinräumen geeignete Materialien
  • Glatte, versiegelte Oberflächen
  • Geschlossene Mechanismen
  • Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen
Gleiter: Gleiter aus verschleißfestem Kunststoff mit großer Auflagefläche bieten einen hohen Grad an Stabilität.
Laufrollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen für den Boden geeignet sein. Alle Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden ausgeliefert. Harte Rollen für weiche Böden stehen optional zur Verfügung.
Stop&Go-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen Stühle mit einer Sitzhöhe von über 650 mm während der Nutzung nicht bewegt werden. Mit innovativen Stop&Go-Rollen, diese Stühle können nur bewegt werden, wenn niemand auf ihnen sitzt.
Für „reine“ oder „sterile“ Räume müssen Maßnahmen umgesetzt werden, um die Kontamination von Produkten und Verfahren zu verhindern. Dies ist eine wichtige Voraussetzung in der Mikroelektronik, Pharmaindustrie, Mikrosystemherstellung, Optik, Medizintechnik und im Gesundheitswesen.
VWR cleanrooms chairs meet the requirements of air cleanliness classification 3 in accordance with DIN EN ISO 146444-1, cleanroom classification 1 as defined by US Federal Standard 209E and the specifications of the EU GMP guidelines.
Zertifizierungen: VWR® Reinraumstühle erfüllen die Anforderungen der Luftreinheitsklassifizierung 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1, die Reinraumklassifizierung 1 nach US Federal Standard 209E sowie die Vorgaben der EU GMP-Richtlinien. Schutz gegen elektrostatische Entladungen gemäß EN 61340-5-1.