Alle Stühle und Hocker sind mit einem fünfarmigen Fußkreuz ausgestattet.
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
- Polsterung mit Kunstlederbezug, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff, besitzen eine große Auflagefläche und bieten einen hohen Grad an Stabilität.
Laufrollen: Laufrollen mit doppelten Rädern lastabhängige Bremsen, bei passendem Untergrund. Alle Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden ausgeliefert. Harte Rollen für weiche Böden stehen optional zur Verfügung.
Stop&Go-Technologie: Stühle mit einer Sitzhöhe von über 650 mm dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht bewegt werden. Mit innovativen Stop&Go-Rollen, diese Stühle können nur bewegt werden, wenn niemand auf ihnen sitzt.
ESD (Electro Static Discharge) bezieht sich auf die elektrostatische Entladung von statisch aufgeladenen Objekten oder Menschen. Elektrostatische Entladung kann zu Schäden an mikroelektronischen Komponenten führen.
Conforms to security level S2, GMP. Soft discharge is achieved on the basis of a fixed and defined discharge resistance of 106 Ω in accordance with DIN EN 61340-5-1.
Zertifizierungen: Entspricht Sicherheitsniveau S2, GMP. Eine sanfte Entladung wird auf Basis eines festen und definierten Entladungswiderstands von 106 Ω gemäß DIN EN 61340-5-1 erreicht.