VWR® All-In-One line, Laborstühle
Lieferant: VWR Collection
132-0405EA 306 CHF
132-0405 132-0406 132-0407 132-0498
VWR® All-In-One line, Laborstühle
Stühle
Sämtliche Stühle und Hocker sind mit einem Fußkreuz aus hochfestem, besonders robustem und langlebigem Profilstahlrohr ausgestattet. Durch das flache Design werden Sturz- und Stolperunfälle vermieden.
  • Durchgehend hygienisches Design, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
  • Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitzneigungsverstellung
  • Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
Gleiter: Die Gleiter bestehen aus verschleißfestem Kunststoff und besitzen eine große Auflagefläche für einen hohen Grad an Stabilität.
Rollen: Doppelrollen mit lastabhängigen Bremsen müssen den Gegebenheiten des Bodens entsprechend gewählt werden. Sämtliche Stühle werden standardmäßig mit weichen Rollen für harte Böden geliefert. Alternativ sind auch harte Rollen für weiche Böden erhältlich.
Stop & Go-Technologie: Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Stühle, deren Sitz höher als 650 mm liegt, während ihrer Verwendung nicht bewegen. Dank der innovativen Stop & Go-Rollen lassen sich diese Stühle nur bewegen, wenn niemand auf ihnen sitzt.
SoftTouch PU-Schaum, beständig gegen aggressive Flüssigkeiten. Die Permanentkontakt-Rückenlehne passt sich automatisch allen Bewegungen an und unterstützt ein dynamisches Sitzen, wobei sich die ergonomisch geformte Rückenlehne ideal an den Rücken anpasst.
Conform to security level S2, GMP
Zertifizierungen: Conform to security level S2, GMP.