Fleecejacke, Tarbes 7789
Lieferant: SIOEN
7789/BS0/1XL 7789/BS0/2XL 7789/BS0/3XL 7789/BS0/L 7789/BS0/M 7789/BS0/S
SIOE7789/BS0/1XLEA 59 CHF
SIOE7789/BS0/1XL SIOE7789/BS0/2XL SIOE7789/BS0/3XL SIOE7789/BS0/L SIOE7789/BS0/M SIOE7789/BS0/S
Fleecejacke, Tarbes 7789
Arbeitskleidung
Diese weiche und doppelseitige Fleecejacke hält den Benutzer im Winter warm. Hat eine hohe Pilling-Resistenz und kann mit dem Sioen ILS-System in mehrere Regenjacken eingezippt werden.
  • Gerader Kragen, Reißverschluss
  • Zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • Runde, eingesetzte Ärmel
  • Gummiband am Ende der Ärmel
  • Saum mit elastischem Kordelzug
  • Saumnähte
Rückenlänge: 76 cm (L)
Gewicht: 285 g/m²
Zertifizierungen: EN 14058 (1XXXX)