VWR®, Vollpipetten, zwei Markierungen, Klasse AS
Lieferant: VWR Collection
612-4775EA 23.7 CHF
612-4775 612-4776 612-4777 612-4778 612-4779 612-4780 612-4781 612-4782 612-4783 612-4784
VWR®, Vollpipetten, zwei Markierungen, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
Borosilikatglas 9.1.
  • Kalibriert auf höchste Präzision (TD, Ex)
  • Ringmarke und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
Zertifizierungen: DIN EN ISO 648
Bestellinformation: Mit datierter Chargenkennung und beiliegendem Chargenzertifikat.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable