Flammfeste Latzhosen, gut sichtbar, Brisbane 6133
Lieferant: SIOEN
6133/278/1XL 6133/278/2XL 6133/278/3XL 6133/278/L 6133/278/M 6133/278/S 6133/279/1XL 6133/279/2XL 6133/279/3XL 6133/279/L 6133/279/M 6133/279/S
SIOE6133/278/1XLEA 257 CHF
SIOE6133/278/1XL SIOE6133/278/2XL SIOE6133/278/3XL SIOE6133/278/L SIOE6133/278/M SIOE6133/278/S SIOE6133/279/1XL SIOE6133/279/2XL SIOE6133/279/3XL SIOE6133/279/L SIOE6133/279/M SIOE6133/279/S
Flammfeste Latzhosen, gut sichtbar, Brisbane 6133
Arbeitskleidung
Diese wasser- und winddichte, hoch atmungsaktive Latzhose besteht zu 100% aus Polyestergewebe mit 100% FR-PU-Beschichtung + AST. Sie verfügen außerdem über ein flammfestes Baumwollfutter.
  • Wasserabweisender Oberstoff, feuchtigkeitsanziehende Beschichtung auf der Innenseite
  • Hosenträger mit Schnalle, Latz vorne
  • Beinverjüngung unten durch Klettverschluss
  • Reißverschluss unter der Klappe mit Klettverschluss am Beinende
  • Verklebte Nähte
  • Flammhemmendes Reflexionsband (50 mm)
  • Antistatisch
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 (A, B1, C1), EN 533 (Index 3), EN 1149-5, EN 13034 (Typ PB [6]), EN 343 (3-3), EN 471 (2-2)