Chemikalienbeständige Overalls, Essen 5967
Lieferant: SIOEN
5967/J40/1XL 5967/J40/2XL 5967/J40/3XL 5967/J40/L 5967/J40/M 5967/J40/S
SIOE5967/J40/1XLEA 159 CHF
SIOE5967/J40/1XL SIOE5967/J40/2XL SIOE5967/J40/3XL SIOE5967/J40/L SIOE5967/J40/M SIOE5967/J40/S
Chemikalienbeständige Overalls, Essen 5967
Arbeitskleidung
Dank des doppelseitig PVC-beschichteten Polyestergewebes ('Chemtex') ist der Essen-Overall perfekt für den intensiven Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet. Er ist außergewöhnlich stark und reißfest und schützt die Träger vor Chemikalien, Öl und Fett.
  • Feste Kapuze mit Schirm
  • Reißverschluss unter gedoppelter Patte mit Klettverschluss und Druckknöpfen
  • Raglanärmel
  • Elastische Bündchen in den Ärmeln und Knöchel
  • Hochfrequenzverschweißte Nähte
Gewicht: 360 g/m²
Zertifizierungen: EN 14605 (Typ 3), EN 14605 (Typ 4), EN 343 (4-1-X), EN ISO 13688