Verschluss für TwistTop-Röhrchen
Lieferant: Sorenson Bioscience
15410 15400 15460
548-1844EA 0 CHF
548-1844 SORE15400 SORE15460
Verschluss für TwistTop-Röhrchen
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Diese PP-Kappen können mit 0,65-, 1,7- und 2,0-ml-TwistTop-Fläschchen verwendet werden.
  • Ethylen/Propylen-O-Ring für vollständige Abdichtung
  • Zertifiziert RNase/DNase, humane DNA, PCR-Inhibitor und pyrogenfrei
Lieferumfang: Die Rainbow Packung besteht aus jeweils 200 Kappen in Weiß, Rot, Blau, Grün und Gelb.
Verpackung: Unsteril, Großpackung, 500 Kappen/Beutel, 2 Beutel/Karton.