Warnschutz-Softshelljacke, Kontrast, S429
Lieferant: Portwest
S429YERL S429YERM S429YERS S429YERXL S429YERXXL S429YERXXXL
PRTWS429YERLEA 139 CHF
PRTWS429YERL PRTWS429YERM PRTWS429YERS PRTWS429YERXL PRTWS429YERXXL PRTWS429YERXXXL
Warnschutz-Softshelljacke, Kontrast, S429
Arbeitskleidung
Diese Softshell-Jacke bietet Komfort und einen frischen, neuen Look. Das mit 100% Micro Polar Fleece verbundene Polyester/Spandex-Gewebe ist leicht, spendet aber bei kaltem Wetter zusätzliche Wärme.
  • Zwei wasserdichte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Reflektionsband (5 cm)
  • Per Klettband verstellbare Bündchen
  • Kontrastelemente
Gewicht: 310 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 40271 (Klasse 3)