Warnschutz-Regenjacke, Carmaux 4303
Lieferant: SIOEN
4303/062/1XL 4303/062/2XL 4303/062/3XL 4303/062/L 4303/062/M 4303/062/S 4303/065/1XL 4303/065/2XL 4303/065/3XL 4303/065/L 4303/065/M 4303/065/S
SIOE4303/062/1XLEA 134 CHF
SIOE4303/062/1XL SIOE4303/062/2XL SIOE4303/062/3XL SIOE4303/062/L SIOE4303/062/M SIOE4303/062/S SIOE4303/065/1XL SIOE4303/065/2XL SIOE4303/065/3XL SIOE4303/065/L SIOE4303/065/M SIOE4303/065/S
Warnschutz-Regenjacke, Carmaux 4303
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus dehnbarem Flexothane® Essential bestehend aus 100% Polyesterstrick mit PU-Beschichtung.
  • Ungefüttert
  • Gerader Kragen mit einrollbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Klappe mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Taschen
  • Hochfrequenzverschweißte Nähte
  • Kimonoärmel, elastische Bündchen
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 170 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-1), EN ISO 13688