Thermoweste, Glasgow S412
Lieferant: Portwest
S412NARL S412NARM S412NARS S412NARXL S412NARXXL S412NARXXXL
PRTWS412NARLEA 44.6 CHF
PRTWS412NARL PRTWS412NARM PRTWS412NARS PRTWS412NARXL PRTWS412NARXXL PRTWS412NARXXXL
Thermoweste, Glasgow S412
Arbeitskleidung
Diese Thermoweste besteht aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, mit Polyester-Fütterung. Die Polyester-Fütterung und -Wattierung sorgt für eine zusätzliche Wärmeschicht. Ideal für den Einsatz im Freien.
  • Zwei Taschen zum Händewärmen
  • Frontreißverschluss, Stehkragen
  • Halb-elastische Taille
  • Obere Innentasche
Gewicht (Oberstoff): 190 g/m²
Gewicht (Polyester-Futter): 60 g/m²
Gewicht (Polyester-Füllung): 150 g/m²